missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SET Antibody (PCRP-SET-1C6), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583673 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583673 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308730V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SET Monoclonal antibody specifically detects SET in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SET
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SET-1C6
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2PP2A, HLA-DR-associated protein II, I2PP2A, I-2PP2A, IGAAD, Inhibitor of granzyme A-activated DNase, inhibitor-2 of protein phosphatase-2A, IPP2A2, PHAPIITAF-I, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, protein phosphatase type 2A inhibitor, protein SET, SET nuclear oncogene, SET translocation (myeloid leukemia-associated), TAF-IBETA, Template-activating factor I, Template-Activating Factor-I, chromatin remodelling factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SET protein (Uniprot: Q01105 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6418
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.