Learn More
Miele Professional™ Lavadora de laboratorio de servicio - IQOQ
Código de producto. 30764761 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavadora de laboratorio
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
30764761 Lavadora de laboratorio
1 options
Código de producto. 30764761 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 10154560
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
El paquete de servicios de Calificación de Instalación (IQ) y Cualificación Operativa (OQ) es esencial para laboratorios en industrias reguladas
  • El objetivo del IQ es verificar que la lavadora de laboratorio y su instalación cumplen con los requisitos del operador y del fabricante.
  • El objetivo del OQ es proporcionar pruebas documentadas de que la lavadora de laboratorio funciona como se espera cuando está instalada y conectada
  • Inspecciones estandarizadas de los sistemas de limpieza para tu sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Lavadora de laboratorio
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ