Learn More
Sertindole, MedChemExpress
Código de producto. 16466088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466088 10 mg 10 miligramos
16462227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14543
MedChemExpress Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertindole
CAS 106516-24-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26ClFN4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Lu 23-174
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4CCN(CCN5CCNC5=O)CC4)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 440.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.94
Porcentaje de pureza 95.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation