Learn More
Serpin D1/Heparin Cofactor II Antibody (008), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18606460 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606460 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289392PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Serpin D1/Heparin Cofactor II Monoclonal specifically detects Serpin D1/Heparin Cofactor II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serpin D1/Heparin Cofactor II
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 008
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen HC2LS2, HCF2clade D (heparin cofactor), member 1, HC-II, Heparin cofactor II, HLS2HCII, leuserpin 2, Protease inhibitor leuserpin-2, Serpin D1, serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin D1/Heparin Cofactor II (Accession#: NP_000176.2; Met1-Ser499).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3053
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus