missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30598259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30598259 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30598259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1268P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Polyclonal antibody specifically detects Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen A1A, AATMGC23330, Alpha-1 protease inhibitor, Alpha-1-antiproteinase, alpha-1-antitrypsin, antitrypsin), member 1, member 1, PIMGC9222, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1, Serpin A1, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin, Glu25-Lys418, Accession # P01009
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5265
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.