Learn More
SERINC3 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18613472 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613472 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613472 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297673APC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SERINC3 Polyclonal antibody specifically detects SERINC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SERINC3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen AIGP1, DIFF33tumor differentially expressed 1, placental transmembrane protein (mouse testicular tumor differentiallyexpressed), SBBI99, serine incorporator 3, TDE, TDE1Tumor differentially expressed protein 1, TMS-1, transmembrane protein SBBI99, tumour differentially expressed 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SERINC3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10955
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus