Learn More
BINDER™ Serie MK - Cámara climática dinámica para cambios rápidos de temperatura
Tienda BINDER Productos
Descrizione
- Rango de temperatura: -°40 C a +180 °C
- APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ Edición básica
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Orificio de acceso con enchufe de silicona
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de computadora: Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerante R-452A sin CFC
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Specifica
Specifica
| Capacidad (imperial) | 2,1 pies cúb. |
| Capacidad del estante (imperial) | 33.1 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 15 kg |
| Descripción | MK056-230 V, Estándar, Serie MK - Cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura, 60 L, 230 V 1 ∼50 Hz |
| Capacidad (métrico) | 60 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 1 estándar/4 máx. |
| Tipo de tapón | CEE |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?