Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y numerosas funciones de programa
Tienda BINDER Productos
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Trampilla de ventilación controlada por programa
- Controlador LCD en color con programación de segmentos de tiempo
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,9 pies cúb. |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de convección | Forzado |
| Descripción | M053-230 V, estándar, cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie M con convección forzada y funciones de programa avanzadas, 53 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 53 l |
| Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C |
| Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
| Pantalla | Pantalla LCD en color |
| Material | Acero inoxidable |
| Carga máx. del estante | 15 kg |
| Mostrar más |