Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubadora de enfriamiento, con tecnología Peltier
BIOPHARMA
Código de producto. 15659115 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 l
102 l
163 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15659115 102 l 880 x 815 x 715 mm cada uno
15649115 53 l 680 x 695 x 635 mm cada uno
15639115 163 l 880 x 815 x 1025 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15659115 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6310.00€
    6130.00€ / paquete de 1
    Ahorro 180.00€
    2% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
La serie KT combina un rendimiento excepcional con una eficiencia energética impresionante y una facilidad medioambiental. Las estufas microbiológicas refrigeradas de la serie KT son de última generación en aplicación y protegen las muestras.
  • Rango de temperatura: +°4 C a +100 °C
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Refrigeración eléctrica con módulo Peltier
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Pantalla a través del monitor LCD
  • Entrada mediante botón pulsador/mando giratorio
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Apilable
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de computadora: Ethernet
  • Registro de datos y USB interfaz
Specifications
Capacidad (imperial) 3,6 pies cúbicos
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KT115-230 V, Estándar, Serie KT - Incubadoras de refrigeración con tecnología Peltier, 102 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 102 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.Line
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/6 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KT115-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 355 x 455 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 880 x 815 x 715 mm
Anchura (imperial) 33,9 in
Anchura (métrico) 860 mm
Anchura (métrico) interior 600 mm
Altura (métrico) 715 mm
Altura (métrico) interior 455 mm
Fondo interior (métrico) 355 mm
Peso (métrico) 83 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tensión 200 V
Vataje 0,7 kW
Amperaje 3,1 A
Frecuencia 50/60 Hz