Learn More
BINDER™ Serie KMF - Cámaras de clima constante, con rango ampliado de humedad/temperatura
BIOPHARMA
Código de producto. p-7227218 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
700 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1295 x 1040 x 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15651489 700 l 1295 x 1040 x 1950 mm cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15651489 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200345
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La BINDER KMF ofrece condiciones de prueba constantes en toda la cámara. Esta cámara de clima constante necesita poco espacio y es muy flexible en términos de suministro de agua. Además, su amplio rango de temperatura y humedad la convierte en una especialista para los ensayos de estrés.
  • Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
  • Rango de humedad: HR del 10 % al 98 %
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 24.7 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 99.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Descripción KMF720-230 V, estándar, serie KMF: cámaras climáticas constantes con intervalo de temperatura/humedad ampliado, 700 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 700 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 1 estándar/15 máx.
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Tipo Cámara de humedad
Pantalla TFT táctil
Modelo KMF720-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 973 x 576 x 1250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1295 x 1040 x 1950 mm
Peso (métrico) 306 kg
Tensión 200 V
Vataje 3,1 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60 Hz