Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO Solid.Line - Cámara de clima constante, con tecnología Peltier
Shop All BINDER Products
Description
- Rango de temperatura: °0 C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)
- Rango de humedad: 10% a 80% HR
- APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
- Suministro de agua independiente a través del depósito
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas de acero inoxidable, incluido el soporte de estantes
- Puerto de acceso con tapón de silicona, 30 mm de diámetro, izquierda
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 8,7 pies cúbicos |
| Capacidad del estante (imperial) | 66.1 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
| Descripción | KBFSECO240-230 V, estándar, serie KBF-S ECO Solid.Line - Cámaras de clima constante con tecnología Peltier, 247 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 247 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 estándar/9 máx. |
| Tipo de tapón | NEMA 5-20P |
| Show More |