Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO Solid.Line - Cámara de clima constante, con tecnología Peltier
BIOPHARMA
Código de producto. 17353693 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
17353693 1020 L 973 x 836 x 1250 mm cada uno
17333693 247 L 650 x 485 x 785 mm cada uno
17343693 700 L 973 x 576 x 1250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17353693 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23860.98€
    22226.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1634.98€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica con disipación de calor patentada, la cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más eficientes energéticamente del mercado. Gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica, la serie KBF-S ECO también es muy silenciosa durante su funcionamiento.
  • Rango de temperatura: °0 C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)
  • Rango de humedad: 10% a 80% HR
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Suministro de agua independiente a través del depósito
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
  • 2 gradillas de acero inoxidable, incluido el soporte de estantes
  • Puerto de acceso con tapón de silicona, 30 mm de diámetro, izquierda
Especificaciones
Capacidad (imperial) 36 pies cúbicos
Capacidad del estante (imperial) 99.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Descripción KBFSECO1020-230 V, estándar, serie KBF-S ECO Solid.Line - Cámaras de clima constante con tecnología Peltier, 1020 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacidad (métrico) 1020 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/15 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 70 °C (temperatura ambiente máxima: -26 °C)
Tipo Cámara climática
Pantalla LCD
Modelo KBFSECO1020-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 973 x 836 x 1250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1432 x 1266 x 1925 mm
Peso (métrico) 322 kg
Tensión 200 V
Vataje 1,2 kW
Amperaje 5,3 A
Frecuencia 50/60 Hz