Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO
BIOPHARMA
Código de producto. 17865081 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
KBFSECO400-230V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17865081 KBFSECO400-230V cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17865081 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17501.55€
    15597.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1904.55€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica con disipación de calor patentada, la nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más eficaces desde el punto de vista energético del mercado. Gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica, la serie KBF-S ECO también es muy silenciosa durante su funcionamiento.
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Regulación eléctrica de la temperatura gracias al módulo de refrigeración termoeléctrico con innovadora disipación de calor
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
  • 2 rejillas de acero inoxidable (máximo 9)
  • Protección de condensación ajustable
  • Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 milímetros
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Interfaz de computadora: Ethernet
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción Estándar
Capacidad (métrico) 400 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin relámpagos
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 70 °C (temperatura ambiente máxima -26°)
Tipo Cámara climática
Pantalla LCD
Modelo KBFSECO400-230V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 390 x 570 x 1200 mm
Peso (métrico) 192 kg
Tensión 200/230 V
Vataje 1,1 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60 Hz