Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubadora de refrigeración, con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente
Tienda BINDER Productos
Descripción
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a +70 °C (máx. de 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación eléctrica de la temperatura gracias al módulo de refrigeración termoeléctrico con innovadora disipación de calor
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas, acero inoxidable
- Protección de condensación ajustable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm de diá.
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 24,7 pies cúb. |
| Capacidad del estante (imperial) | 99.2 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 45 kg |
| Descripción | KBECO720-230 V, Estándar, Serie KB ECO - Incubadoras de refrigeración con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente, 700 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 700 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
| Convection Type | Tecnología de cámara de precalentamiento APT.Line |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Mostrar más |