Learn More
BINDER™ Serie KB ECO 400 - Incubadora de refrigeración con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente
BIOPHARMA
Código de producto. 17894661 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17894661 400 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17894661 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10615.00€
    9477.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1137.75€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Gracias a la tecnología de enfriamiento termoeléctrico con disipación de calor patentada, la incubadora de enfriamiento KB ECO es una de las incubadoras de enfriamiento más eficientes energéticamente del mercado. Gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica, la serie KB ECO también es muy silenciosa durante su funcionamiento.
  • Rango de temperatura: °de 0 °C a +70 °C (máx. 28 °C °por debajo de la temperatura ambiente)
  • APT Tecnología de cámara de precalentamiento .lineTM
  • Regulación eléctrica de la temperatura gracias al módulo de refrigeración termoeléctrico con innovadora disipación de calor
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Protección de condensación ajustable
  • Puerto de acceso con tapón de silicona (30 mm de diámetro)
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Sin control de humedad
  • Interfaz de computadora: Ethernet
Especificaciones
Capacidad (imperial) 14,1 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción Incubadoras de refrigeración KB ECO 400 con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente (E6.2) (230 V)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 400 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.Line
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/15 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 70 °C (temperatura ambiente máxima: -26 °C)
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla LCD
Modelo KBECO400-230V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 390 x 570 x 1200 mm
Peso (métrico) 196 kg
Tensión 200/230 V
Vataje 1,2 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60 Hz