Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CB-S con esterilización por aire caliente
BIOPHARMA
Código de producto. 17373693 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 L
267 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
17373693 267 L 620 x 575 x 750 mm cada uno
17363693 170 L 560 x 505 x 600 mm cada uno
17749794 170 L 560 x 505 x 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17373693 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 96400003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las incubadoras CB-S duraderas y asequibles son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular en el campo de la producción celular, especialmente en entornos académicos.Están a prueba de contaminación debido a la esterilización con aire caliente a 180 °C y a un pH fiable gracias a las mediciones de CO2 por infrarrojos.
  • Intervalo de temperatura: Desde + +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +50 °C
  • Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
  • Intervalo de control de CO: De 0 a 20 % vol. CO2
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación con protección contra condensación
  • Chorro de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2 junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Puerta interior hermética de cristal de seguridad
  • Cámara con interior en acero inoxidable continuo sin soldaduras
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Las unidades se pueden apilar con adaptadores de apilamiento; CB-S es adecuada para apilarla con los modelos CB y CBF del mismo tamaño
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9.4 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 22 lb.
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción CBS260-230 V, estándar, Solid.Line serie CB-S: incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente, 267 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 267 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 3 estándar/8 máx.
Intervalo de concentración de O2 1 a 21%
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa Sin control de humedad
Intervalo de temperatura (métrico) Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Pantalla LCD
Modelo CBS260-230 V
Tecnología del sensor de O2 Sensor IR
Tipos de sensores IR sensor
Dimensiones interiores (F x An x Al) 620 x 575 x 750 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 740 x 885 x 1020 mm
Peso (métrico) 122 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,5 kW
Amperaje 6,5 A
Frecuencia 50/60 Hz