Learn More
Cytiva Gránulos superparamagnéticos recubiertos de sílice SeraSil-Mag
Código de producto. 16467655 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
60 ml
Tamaño:
partícula de 400 nm de diámetro
partícula de 700 nm de diámetro
partículas de 400 nm de diámetro
Tamaño de la unidad:
5 ml
60 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño unitSize
16467655 60 ml partícula de 700 nm de diámetro 60 ml
16437655 5 mL partículas de 400 nm de diámetro 5 ml
16447655 60 ml partícula de 400 nm de diámetro 60 ml
16457655 5 mL partícula de 700 nm de diámetro 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467655 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29357374
Los gránulos SeraSil-Mag para el aislamiento de ácidos nucleicos proporcionan una extracción de ADN de alta pureza en aplicaciones NGS.
  • Proporciona una extracción de ADN de alta pureza para aplicaciones muy sensibles donde la muestra es escasa
  • Estos gránulos proporcionan una superficie óptima para la unión de ácidos nucleicos con alto rendimiento y bajo fondo
  • Alta magnetización (60 emu/g) y una gran capacidad de unión que proporciona una respuesta magnética rápida (∼ 5 segundos) y acorte el tiempo necesario para los pasos magnéticos durante el aislamiento
  • Los gránulos se presentan en dos tamaños (diámetro de submicroescala de 700 nm y 400 nm), ofreciendo opciones basadas en los requisitos de superficie y una alta capacidad de unión debido a las partículas de pequeño tamaño
  • Los gránulos se monodispersan con una distribución de tamaño estrecho para obtener resultados consistentes y reproducibles
  • Los grupos hidroxilo de silanol en la superficie del gránulo proporcionan un aislamiento eficiente y de alta pureza de los ácidos nucleicos
  • Probado para la contaminación microbiana
  • Buena estabilidad de flotabilidad (baja tasa de sedimentación): los gránulos permanecen bien suspendidas y dispersas durante más de 90 minutos (a una concentración de 1 mg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 20 mg/ml en agua (0,05 % de ácida sódica)
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción Solución de almacenamiento: Agua + 0,05 % de azida sódica
    Diámetro (métrico) 700 nm
    Para utilizar con (aplicación) Química de la sal caotrópica y mezcla de vórtice, mezcla de rodillos y sonicación
    Tipo de producto Revestimiento de sílice, estructura de núcleo-cubierta
    Cantidad 60 ml
    Tamaño partícula de 700 nm de diámetro
    Objetivo Temperatura ambiente