Learn More
Cytiva Kit de ADN libre de células Sera-Xtracta
Código de producto. 16416159 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
96 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
16416159 96 purificaciones 1 set
1 options
Código de producto. 16416159 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29437807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kit de ADN libre de células Sera-Xtracta para la extracción y purificación eficaces de ADN libre de células (ADNc) a partir de plasma.
Diseñado para seleccionar el ADNcf de fragmento pequeño y minimizar la contaminación del ADN genómico, el kit de ADN libre de células Sera-Xtracta ofrece una extracción y purificación eficaces del ADNcf de plasma. El alto rendimiento y la sensibilidad hacen que el kit sea adecuado para aplicaciones tales como el diagnóstico y la monitorización del cáncer, donde la muestra es muy valiosa.
  • Recuperación eficiente de ADNcf de pequeño fragmento en el rango de tamaño de 50-300 bp: captura más ADNcf para aumentar los niveles de sensibilidad.
  • Copurificación mínima de ADN genómico de mayor peso molecular debido a la selección activa de fragmentos más pequeños que mejora la sensibilidad en aplicaciones posteriores.
  • Escalabilidad: un kit para cubrir la entrada de plasma de 0,5 ml a 4 ml.
  • Extracción eficiente: el procedimiento se puede completar en menos de 120 minutos.
  • Facilidad de uso: compatible con técnicas de biología molecular, incluyendo la secuenciación de próxima generación (NGS), qPCR, ddPCR, BEAMing y otras aplicaciones de amplificación y genotipado.
El método utiliza agentes caotrópicos y detergentes para interrumpir los componentes de proteínas a los que el ADNcf puede unirse inicialmente y para promover la unión selectiva de este ADNcf a lod gránulos magnéticos de sílice.
La proteinasa K se utiliza para digerir proteínas de las muestras; los contaminantes desnaturalizados se eliminan fácilmente mediante el lavado posterior de los gránulos de sílice con tampones de lavado especialmente formulados. El tratamiento con proteinasa K también es necesario para liberar el ADNcf del plasma derivado de la sangre recogida en tubos con estabilización del ADNcf, como el BCT™ de ADN libre de células (Streck™) para revertir la estabilización/liberación del ADNcf.
El ADNcf purificado se eluye en un tampón de baja fuerza iónica, a una concentración adecuada para la mayoría de las aplicaciones de biología molecular posteriores, tales como la secuenciación de próxima generación (NGS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Proteinasa K 2 x 60 mg (seca); SDS 20 % 12 ml; suspensión de gránulos de sílice magnéticos 1,6 ml; tampón de unión 2 x 150 ml; tampón de lavado 1-AQ 85 ml; tampón de lavado 2-AQ 35 ml; tampón de elución ADNcf: 10 ml. Todos los componentes del kit deben almacenarse a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C). Para la proteinasa K, una vez reconstituida, almacenar a entre 2 y 8 °C
Formato Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Volumen de elución 30 μl
N.º de reacciones 96 purificaciones
Tipo de producto DNA Purification Kit
Pureza Contaminación mínima de ADN genómico de mayor peso molecular debido a la selección activa de fragmentos más pequeños
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • part of Sera-Xtracta Cell-Free DNA kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, sodium dodecyl sulphate, salts of thiocyanic acid
  • UNKNOWN ACUTE-22.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.