Learn More
Cytiva Partícula magnética de estreptavidina Sera-Mag™, capacidad media de unión de biotina
Código de producto. 11885012 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11885012 100 mL cada uno
10558045 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11885012 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 30152104010350
 Artículo restringido
En stock
Su estructura parecida a la de la coliflor le da Sera-Mag Perlas de alta capacidad de unión. Sera-Mag Las perlas de estreptavidina contienen estreptavidina unida covalentemente y están disponibles con capacidades de unión de biotina nominales bajas, medias o altas. Elija la capacidad de unión de biotina necesaria para optimizar su aplicación.
Capacidad de unión de biotina de 3500 a 4500 pmol/mg de microesferas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 % de sólidos (10 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados
Cantidad 100 mL
Diámetro (métrico) 1 μm