Descripción
- Perfectas para aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular, lo que incluye la preparación de muestras y el desarrollo de ensayos para genómica y proteómica
- Disponibles con varias capacidades nominales de unión de biotina para optimizar el desarrollo de ensayos
- Constante de disociación baja a ligandos estrechamente unidos
- Baja unión no específica para mayor precisión
- Revestimiento de estreptavidina homogéneo para obtener resultados fiables
- El diámetro nominal uniforme de 1 μm proporciona una amplia superficie y una excelente reproducibilidad entre lotes.
El núcleo de la partícula se fabrica mediante polimerización por emulsión de radicales libres de monómero ácido y de estireno. A continuación se recubre este núcleo con una capa de magnetita.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | 3500 a 4500 pmol/mg |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Cantidad | 5 mL |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |