Learn More
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Sera-Mag
Código de producto. 11845012 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Propiedad de unión:
2500 a 3500 pmol/mg
3500 a 4500 pmol/mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Propiedad de unión unitSize
11845012 2500 a 3500 pmol/mg cada uno
11875012 3500 a 4500 pmol/mg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11845012 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 30152103010150
Presentan una alta afinidad por las moléculas objetivo biotiniladas. Las partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Cytiva Sera-Mag combinan una cinética de reacción rápida y una baja unión no específica para aumentar el rendimiento y la precisión. Se puede utilizar como partícula de base universal para recubrir ligandos en la superficie de la partícula.
  • Perfectas para aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular, lo que incluye la preparación de muestras y el desarrollo de ensayos para genómica y proteómica
  • Disponibles con varias capacidades nominales de unión de biotina para optimizar el desarrollo de ensayos
  • Constante de disociación baja a ligandos estrechamente unidos
  • Baja unión no específica para mayor precisión
  • Revestimiento de estreptavidina homogéneo para obtener resultados fiables
  • El diámetro nominal uniforme de 1 μm proporciona una amplia superficie y una excelente reproducibilidad entre lotes.
El revestimiento de estreptavidina se dirige a moléculas biotiniladas.
Los compuestos que no se adhieren fácilmente a la superficie de las partículas por medios convencionales pueden ser susceptibles de hacerlo con la biotinilación. Las partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Sera-Mag proporcionan una alta capacidad de unión de biotina junto con una fuerte afinidad por moléculas marcadas con biotina dirigidas.Tiempos de respuesta magnética rápidos e integridad física estable
El núcleo de la partícula se fabrica mediante polimerización por emulsión de radicales libres de monómero ácido y de estireno. A continuación se recubre este núcleo con una capa de magnetita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión 2500 a 3500 pmol/mg
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 5 mL
Diámetro (métrico) 1 μm