Learn More
Cytiva Gránulos magnéticos de carboxilo Sera-Mag SpeedBeads™, hidrófobos:
Código de producto. 11819912 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11819912 15 ml 1 PCS
11829912 100 mL cada uno
11839912 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11819912 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 65152105050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.32€
    566.49€ / paquete de 1
    Ahorro 66.83€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos. Su estructura parecida a la de la coliflor le da Sera-Mag Perlas de alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos pueden ser activados por la química EDC/EDAC estándar para reaccionar con grupos de aminoácidos libres, formando enlaces de amida.
  • Gránulos de magnetita de doble capa
  • Alta capacidad de unión
  • 1,0 μm de diámetro
  • Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
  • Gránulos hidrófobos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 % de sólidos (50 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas
Cantidad 15 ml
Diámetro (métrico) 1 μm