Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de oligo d(T) Sera-Mag™
Código de producto. 12305793 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12305793 1 ml cada uno
12628335 5 mL 1 PCS
12638335 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12305793 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 38152103011150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.31€
    138.76€ / paquete de 1
    Ahorro 15.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Adecuadas para capturar o aislar ARNm de una variedad de fuentes. Debido a su estructura similar a la de la coliflor , Sera-Mag Las perlas tienen una alta capacidad de unión. Oligo Las perlas magnéticas dT contienen oligo(dT)14 unido covalentemente.
  • Son estables desde el punto de vista coloidal y permanecen en suspensión por períodos de tiempo prolongados en ausencia de un campo magnético.
  • Alta capacidad de unión
  • 1,0 μm de diámetro
  • Alto contenido de oligo d(T) para la unión de ARNm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 % de sólidos (10 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARNm
Cantidad 1 ml
Diámetro (métrico) 1 μm