Learn More
Cytiva Partículas magnéticas modificadas de carboxilato Sera-Mag™, hidrófobas
Código de producto. p-6838063 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13273589 15 ml cada uno
11879782 100 mL cada uno
11889782 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13273589 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 44152105050250
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos Su estructura parecida a la de la coliflor le da Sera-Mag Perlas de alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos de magnetita de una capa se pueden activar mediante la química EDC/EDAC estándar para que reaccionen con grupos aminos libres, formando enlaces de amida.
  • Alta capacidad de unión
  • 1,0 μm de diámetro
  • Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
  • Gránulos hidrófobos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentración 5 % de sólidos (50 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas
Cantidad 15 ml
Diámetro (métrico) 1 μm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.