Learn More
Cytiva Partículas magnéticas modificadas de carboxilato Sera-Mag™, hidrófobas
Código de producto. 13273589 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13273589 15 ml cada uno
11879782 100 mL cada uno
11889782 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13273589 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 44152105050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.81€
    405.01€ / paquete de 1
    Ahorro 47.80€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos Su estructura parecida a la de la coliflor le da Sera-Mag Perlas de alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos de magnetita de una capa se pueden activar mediante la química EDC/EDAC estándar para que reaccionen con grupos aminos libres, formando enlaces de amida.
  • Alta capacidad de unión
  • 1,0 μm de diámetro
  • Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
  • Gránulos hidrófobos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 5 % de sólidos (50 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas
Cantidad 15 ml
Diámetro (métrico) 1 μm