Description
FAST EXTRACCIÓN
El proceso de extracción automática completa un análisis totalmente desatendido según el método Randall que es cinco veces más rápido que el Soxhlet tradicional. Las placas calefactoras de alta velocidad de vitrocerámica garantizan una rápida ebullición del disolvente.
CONSUMO MÍNIMO DE DISOLVENTES
Los condensadores de titanio pendientes de patente garantizan una recuperación de solvente incomparable de más del 90% que se recolecta en un tanque de recuperación enfriado.
ALTA PRODUCTIVIDAD Y VERSATILIDAD
El potente ControlPad es capaz de controlar hasta 4 unidades SER 158 (3 o 6 posiciones) de forma independiente permitiendo aumentar el número de unidades según los requisitos de rendimiento.
MÁXIMA SEGURIDAD
- SolventXpress™ garantiza cero exposición a disolventes
- SafeEnd™ Previene el sobrecalentamiento y la quema de materia soluble
- Interrupción de análisis remoto y notificaciones inmediatas a través de VELP Ermes
FACILIDAD DE USO
La serie SER 158 hace que la extracción con solventes calientes sea fácil y rápida:
- Biblioteca preestablecida de métodos y posibilidad de agregar nuevos y marcar métodos preferidos
- Soporte multilingüe Conexión de balance para cálculo automático de resultados
- Lector de código de barras para reducir el riesgo de errores
SMART INSTRUMENTO
El SER 158 está diseñado para funcionar sin supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana con tecnologías Load and Go, minimizando la intervención necesaria del operador. Gracias a la conexión VELP Ermes es posible monitorizar el análisis y recibir notificaciones, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Specifications
Specifications
| Tipo | Extractor de solventes acelerado |
| Dimensions (D x W x H) | 546 x 546 x 570 mm |
| Tensión | 115/230 V |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.