Descripción
SEPHS2 Polyclonal specifically detects SEPHS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 2.7.9.3, Selenophosphate synthase 2, selenophosphate synthetase 2, SPS2water dikinase 2 |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |