Learn More
Cytiva Medios de intercambio de cationes de flujo rápido Sepharose™
Código de producto. 10724592 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de unión:
Medio de ribonucleasa A de 50 mg/ml
Medio de ribonucleasa A de 70 mg/ml
Tipo de producto:
Medio de flujo rápido CM Sepharose
SP Sepharose Medios de flujo rápido
Cantidad de embalaje:
25 ml
300 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
25 ml
300 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de unión Tipo de producto Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
10724592 Medio de ribonucleasa A de 70 mg/ml SP Sepharose Medios de flujo rápido 300 ml 300 ML
10576350 Medio de ribonucleasa A de 70 mg/ml SP Sepharose Medios de flujo rápido 25 ml 25 ML
10714592 Medio de ribonucleasa A de 50 mg/ml Medio de flujo rápido CM Sepharose 500 ml 500 ml
10059859 Medio de ribonucleasa A de 50 mg/ml Medio de flujo rápido CM Sepharose 25 ml 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10724592 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17072901
 Artículo restringido
En stock
SP Sepharose Flujo rápido es un sulfopropilo (SP ) resina de cromatografía de intercambio catiónico fuerte para una purificación rápida de proteínas. CM Sepharose Flujo rápido es un intercambiador catiónico débil basado en el bien establecido Sepharose Plataforma de intercambio iónico de flujo rápido, ampliamente utilizada para separaciones preparatorias de proteínas tanto en aplicaciones industriales como de investigación.
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales.Los medios de intercambio de cationes CM Sefarosa™ Fast Flow Cytiva están compuestos de microesferas de agarosa entrecruzada al 6 % con grupos de
  • La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • Compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 %
  • Reproducible
  • Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
  • Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
  • Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
SP Sepharose:
  • Ligando: Sulfopropyl
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
  • Capacidad iónica: 0,18 a 0,25 mmol de H+/ml de medio
  • Capacidad de unión: 70 mg de ribonucleasa A/ml de medio
CM Sepharose:
  • Ligando: Carboximetil
  • Tipo de intercambiador de iones: Intercambiador de cationes débil
  • Capacidad iónica: 0,09 a 0,13 mmol de HL+/ml de medio
  • Capacidad de unión: 50 mg de ribonucleasa A/ml de medio
Se utiliza habitualmente para la captura y purificación intermedia de amplio rango de productos biofarmacéuticos aprobados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 300 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales, para la captura y purificación intermedia de una amplia variedad de productos biofarmacéuticos aprobados
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de intercambio de aniones Intercambiador catiónico fuerte
Capacidad de intercambio aniónico De 0,18 a 0,25 mm HI+/ml
Capacidad de unión Medio de ribonucleasa A de 70 mg/ml
Tipo de producto SP Sepharose Medios de flujo rápido
Caudal 400 a 700 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 4 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Sulfopropyl
Cantidad de embalaje 300 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SP sepharose fast flow
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol