Learn More
Cytiva Medios de filtración en gel de agarosa sefarosa
Código de producto. 10004634 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
<10 cm/h
<11,5 cm/h
<14 cm/h
<15 cm/h
<26 cm/h
<30 cm/h
Tamaño de partículas:
45-165 μm
60-200 μm
Intervalo de pH:
De 3 a 12
De 3 a 13
De 4 a 9
Tipo de soporte:
2 % de agarosa
Agarosa al 4 %
Agarosa al 6 %
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de partículas Intervalo de pH Tipo de soporte unitSize
10004634 <26 cm/h 45-165 μm De 3 a 13 2 % de agarosa 1 litro
10217754 <15 cm/h 60-200 μm De 3 a 13 2 % de agarosa 1 litro
10605355 <11,5 cm/h 45-165 μm De 4 a 9 Agarosa al 4 % 1 litro
10359864 <10 cm/h 60-200 μm De 4 a 9 2 % de agarosa 1 litro
10702627 <30 cm/h 45-165 μm De 3 a 12 Agarosa al 6 % 1 litro
10695345 <14 cm/h 45-165 μm De 4 a 9 Agarosa al 6 % 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10004634 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17015001
Elija entre una amplia gama de medios de filtración en gel a base de agarosa formada por gránulos. El medio de filtración en gel de agarosa-sefarosa Cytiva Life Sciences™ muestra una buena separación en un amplio rango de peso molecular.
Soluciones de la Farmacopea Europea
  • Reactivos y soluciones estándar en los capítulos 2 y 4 de la presente Ph. Eur.
  • Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea Eur.
  • Se suministra con certificados de análisis
  • El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 l
Caudal <26 cm/h
Tamaño de partículas 45-165 μm
Tipo de producto Sepharose Medio de filtración en gel de agarosa
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima 80-150 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=15, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Intervalo de pH De 3 a 13
Tipo de soporte 2 % de agarosa
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %