Learn More
Cytiva Medios de intercambio de aniones de flujo rápido Sepharose™: P
Código de producto. 10383190 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10383190 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 10383190 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17051010
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Los medios de cromatografía Sepharose™ Fast Flow Cytiva Q son un potente intercambiador de aniones basado en la plataforma de intercambio iónico
  • La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • La matriz está compuesta de 6 % de partículas de agarosa entrecruzadas
  • Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
  • Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
  • Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
  • Ligando: aminas cuaternarias
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
  • Capacidad iónica: Medio 0,18 a 0,25 mmol Cl-/ml
  • Capacidad de unión: 120 mg de HSA/ml de medio
  • Especificación de presión/flujo: 400 a 700 cm/hr, 100kPa, columna XK 50/30, altura del lecho 15 cm
Captura y purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido Q Sepharose
Caudal 400 a 700 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 5,9 in
Altura del lecho (métrico) 15 cm
Capacidad iónica 0,18 a 0,24 mM Cl-/ml
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico fuerte
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 % con extensores de superficie de dextrano
Intervalo de pH De 2 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Q Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol