Learn More
Cytiva Medios de intercambio de aniones de flujo rápido Sepharose™: P
Código de producto. 10312690 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 ml
Tamaño de la unidad:
300 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10312690 300 ml 300 ML
1 options
Código de producto. 10312690 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17051001
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Los medios de cromatografía Sepharose™ Fast Flow Cytiva Q son un potente intercambiador de aniones basado en la plataforma de intercambio iónico
  • La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • La matriz está compuesta de 6 % de partículas de agarosa entrecruzadas
  • Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
  • Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
  • Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
  • Ligando: aminas cuaternarias
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
  • Capacidad iónica: Medio 0,18 a 0,25 mmol Cl-/ml
  • Capacidad de unión: 120 mg de HSA/ml de medio
  • Especificación de presión/flujo: 400 a 700 cm/hr, 100kPa, columna XK 50/30, altura del lecho 15 cm
Captura y purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 300 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido Q Sepharose
Caudal 400 a 700 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 5,9 in
Altura del lecho (métrico) 15 cm
Capacidad iónica 0,18 a 0,24 mM Cl-/ml
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico débil
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 2 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.