Learn More
Cytiva Medios de intercambio de aniones de flujo rápido Sepharose™: DEAE
Código de producto. 10841601 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10841601 500 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10841601 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17070901
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Medios de intercambio aniónico de flujo rápido de Cytiva Life Sciences™ Sephaorose™: DEAE garantizan bajos niveles de unión inespecífica.
  • La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • La matriz está compuesta de 6 % de partículas de agarosa entrecruzadas
  • Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
  • Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
  • Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
  • Ligando: Dietilaminoetil
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones débil
  • Capacidad iónica: Medio 0,11 a 0,16mmol Cl-/ml
  • Capacidad de unión: 110 mg de HSA/ml de medio
  • Especificación de presión/flujo: 300 a 600 cm/hr, 100kPa, columna XK 50/30, altura del lecho 15 cm
Captura y purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido de dietil-aminoetil (DEAE) sefarosa
Caudal 400 a 700 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 5,9 in
Altura del lecho (métrico) 15 cm
Capacidad iónica 0,11 a 0,16 mM Cl-/ml
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico fuerte
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 2 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 500 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol