Descripción
- Preparado para su uso en disolventes orgánicos polares y disolventes acuosos mezclas
- Hecho de gránulos de dextrano hidroxipropilados que se han entrecruzado producir una red de polisacáridos
- La naturaleza dual hidrofílica y lipofílica de la matriz permite una poderosa selectividad cromatográfica
- Reproducibilidad lote a lote
- Tamaño particular seco: 18 μ– 111 μm
- Intervalo de fraccionamiento de proteínas globulares: 4 × 103 a 5 × 103
- Estable en la mayoría de los sistemas de eluyentes acuosos y orgánicos
- Vida útil: 5 años
- Esterilizables en autoclave: 20 min a 121 °C
- Velocidad de flujo < ∽ 12 cm/min
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 2-13
Escalas analíticas e industriales para la preparación de especies moleculares estrechamente relacionadas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 g |
| Caudal | 720 cm/h |
| Tamaño de partículas | De 18 a 111 μm en forma seca |
| Tipo de producto | Sephadex Medios LH-20 |
| Formato | Gránulo esférico sólido |
| Diámetro interior (métrico) | 2,6cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el fraccionamiento de lípidos, hormonas, vitaminas y otras biomoléculas pequeñas en disolventes orgánicos polares y mezclas acuosas de disolventes |
| Altura (imperial) | 11,81 in |
| Altura (métrico) | 30 cm |
| Presión máxima | 25-45 cm/h, caída de presión cm H2O/altura de lecho=2, altura de lecho 30 cm, 2,6 cm DI |
| Mostrar más |