Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Código de producto. 11520784 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11520784 100 g 100 GR
10309794 25 g 25 g
11530784 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11520784 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17009001
 Artículo restringido
En stock
Uso para el dimensionamiento molecular de productos naturales como esteroides, terpenoides, lípidos y péptido de bajo peso molecular. LH-20 Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ es un medio de cromatografía líquida útil a escala analítica e industrial para la preparación de especies moleculares estrechamente relacionadas.
  • Preparado para su uso en disolventes orgánicos polares y disolventes acuosos mezclas
  • Hecho de gránulos de dextrano hidroxipropilados que se han entrecruzado producir una red de polisacáridos
  • La naturaleza dual hidrofílica y lipofílica de la matriz permite una poderosa selectividad cromatográfica
  • Reproducibilidad lote a lote
  • Tamaño particular seco: 18 μ– 111 μm
  • Intervalo de fraccionamiento de proteínas globulares: 4 × 103 a 5 × 103
  • Estable en la mayoría de los sistemas de eluyentes acuosos y orgánicos
  • Vida útil: 5 años
  • Esterilizables en autoclave: 20 min a 121 °C
  • Velocidad de flujo < ∽ 12 cm/min
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 2-13
Escalas analíticas e industriales para la preparación de especies moleculares estrechamente relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal 720 cm/h
Tamaño de partículas De 18 a 111 μm en forma seca
Tipo de producto Sephadex Medios LH-20
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Para el fraccionamiento de lípidos, hormonas, vitaminas y otras biomoléculas pequeñas en disolventes orgánicos polares y mezclas acuosas de disolventes
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 30 cm
Presión máxima 25-45 cm/h, caída de presión cm H2O/altura de lecho=2, altura de lecho 30 cm, 2,6 cm DI
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado hidroxipropilado
Tipo de muestra Esteroides, terpenoides, lípidos, péptidos de bajo peso molecular
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C