Descripción
- Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento: 3000 a 70.000
- Reducción del tamaño de partículas De 20 a 155 μm
- Intervalo de trabajo pH: 2-10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Caudal | 1,5 mL/min |
| Tamaño de partículas | De 22 a 143 μm en forma húmeda, de 10 a 40 μm en forma seca |
| Volumen del lecho | De 12 a 15 mg/g |
| Tipo de producto | Sephadex Medios G75 |
| Formato | Gránulo sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalado e intercambio de tampones de biomoléculas grandes, para casos específicos que requieren una resolución muy alta. |
| Presión máxima | Se debe tener cuidado para evitar comprimir el gel. No aumente la presión por encima de 0,16 bares. |
| Intervalo de pH | De 2 a 10 |
| Tipo de soporte | Dextrano entrecruzado |
| Mostrar más |