Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G75
Código de producto. 11594875 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594875 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 11594875 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17005001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Adecuado para filtración en geles
  • Para los propósitos de determinar el flujo máximo, los gránulos se comportan como esferas rígidas de acuerdo con la Ley de Darcy
  • La presión de funcionamiento máxima es de 0,15 bar.
  • Rango de pH de trabajo de 2 a 10
  • Rango de tamaño de partículas de gránulos húmedas 90 a 280μm
  • Volumen de lecho en agua destilada de 12 a 15 ml/g
  • Rangos de fraccionamiento: 1 × 103 a 5 × 104 para dextranos, 3 × 103 a 8 × 104 para proteínas globulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal Ley de Darcy <
Tamaño de partículas De 90 a 280 μm en forma húmeda, de 40 a 120 μm en forma seca
Volumen del lecho De 12 a 15 mg/g
Tipo de producto Sephadex Medios G75
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Desalinización e intercambio de tampones de péptidos y pequeñas biomoléculas de peso molecular > 80000
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima mínimo 90 cm/h, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C