Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G50 Medium
Código de producto. 11554875 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11554875 100 g 100 g
11564875 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554875 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17004301
Adecuado para filtración en geles
  • Rango de tamaño de partículas de gránulos húmedas: De 100 a 300 μm
  • Rango de fraccionamiento (Mr), proteínas globulares: 1500 a 30.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal Ley de Darcy <
Tamaño de partículas De 100 a 300 μm en forma húmeda, de 50 a 150 μm en forma seca
Volumen del lecho De 9 a 11 mg/g
Tipo de producto Sephadex Medios G50
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de moléculas Mr >30 000 de moléculas Mr<1500 tal como la proteína o el ADN marcado de los tintes no conjugados para la eliminación de pequeños nucleótidos de ácidos nucleicos de cadena más larga.
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima mínimo 150 cm/h, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C