Descripción
- Para los propósitos de determinar el flujo máximo y la presión máxima, los gránulos se comportan como esferas rígidas de acuerdo con la Ley de Darcy
- Rango de pH de trabajo de 2 a 13
- Rango de tamaño de partículas para gránulos húmedos 60 hasta 180 μm
- Volumen de lecho en agua destilada de 2,5 a 3,5 ml/g
- Límite de exclusión: <1,5 × 103 para dextrans, <1,5 × 103 para proteínas globulares
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Caudal | Ley de Darcy < |
| Tamaño de partículas | De 60 a 180 μm en forma húmeda, de 40 a 120 μm en forma seca |
| Volumen del lecho | De 2,5 a 3,5 ml/g en agua destilada |
| Tipo de producto | Sephadex Medios G15 |
| Formato | Gránulo sólido |
| Diámetro interior (métrico) | 2,6cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalinización e intercambio de tampones de péptidos y pequeñas biomoléculas de > 1500 de PM |
| Altura (imperial) | 11,81 in |
| Altura (métrico) | 30 cm |
| Mostrar más |