Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G10
Código de producto. 11584865 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584865 100 g 100 GR
11594865 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11584865 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17001001
 Artículo restringido
En stock
Medio de filtración en gel para desalar e intercambiar tampones de péptidos y pequeñas biomoléculas
  • Los gránulos se comportan como esferas rígidas que obedecen a la Ley de Darcy para propósitos de determinar el caudal máximo y la presión de funcionamiento máxima
  • Rango de pH de trabajo de 2 a 13
  • Rango de tamaño de partículas 55 a 165 μm
  • Volumen de lecho en agua destilada de 2 a 3ml/g
  • Límite de exclusión: 7 × 102 dextranos, 7 × 102 proteínas globulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal Ley de Darcy <
Tamaño de partículas De 55 a 165 μm en forma húmeda, de 40 a 120 μm en forma seca
Volumen del lecho De 2 a 3 ml/g en agua destilada
Tipo de producto Sephadex Medios G10
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Desalinización e intercambio de tampones de péptidos y pequeñas biomoléculas de peso molecular > 700
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 30 cm
Presión máxima De 24 a 49 cm/h, caída de presión cm H2O/altura de la cama = 2, altura de la cama 30 cm, 2,6 cm i.d
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra Péptidos, pequeñas biomoléculas
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C