Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G25
Código de producto. 11570774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Caudal:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Tamaño de partículas:
15 a 88 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca)
87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca)
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
500 GR
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Tamaño de partículas unitSize
11570774 500 g >47 cm/h 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 500 g
11510784 500 g >480 cm/h 87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca) 500 g
11550774 100 g >11 cm/h 15 a 88 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 100 GR
11560774 100 g >47 cm/h 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 100 g
11500784 100 g >480 cm/h 87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca) 100 g
10669455 500 g >100 cm/h 38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca) 500 GR
11580774 100 g >100 cm/h 38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca) 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11570774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17003202
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso de Sephadex™ Está bien establecido como un medio de filtración en gel para desalinización e intercambio de tampones en aplicaciones industriales. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 Media desaliniza rápidamente, elimina contaminantes y transfiere a un nuevo buffer en un solo paso.
Medio establecido para desalación e intercambio de tampones
  • Medio de filtración en gel
  • Disponible en grados gruesos, medianos, finos y superfinos
  • Todos los grados cumplen con los requisitos de cromatografía a escala de proceso
  • Disponible en paquetes de laboratorio o columnas preempaquetadas
Especificaciones:
  • Intervalo de trabajo pH: De 2 a 13
  • Volumen de la lecho (en agua destilada): De 4 a 6 ml/g
  • Rango de fraccionamiento dextranos/proteínas globulares: 1× De 102 a 5 × 103 / 1 × 103 a 5 × 103 Mr
  • Máximo caudal/presión de funcionamiento: los gránulos se comportan como esferas rígidas que obedecen a la Ley Darcy's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 g
Caudal >47 cm/h
Tamaño de partículas 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
Volumen del lecho De 4 a 6 ml/g en agua destilada
Tipo de producto Sephadex Medios de comunicación del G-25
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Desalinización e intercambio de tampones y eliminación de etiqueta libre en aplicaciones industriales
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 30 cm
Presión máxima >47 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=2, altura del lecho de 30 cm, 2,6 cm de diámetro interno
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C, resinas secas. Resinas usadas de 4 a 8 °C en 20 % de etanol o 0,01 M NaOH