Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G25
Código de producto. 11560774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Caudal:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Tamaño de partículas:
15 a 88 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca)
87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca)
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
500 GR
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11560774 100 g >47 cm/h 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 100 g
11570774 500 g >47 cm/h 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 500 g
11510784 500 g >480 cm/h 87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca) 500 g
11550774 100 g >11 cm/h 15 a 88 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca) 100 GR
11500784 100 g >480 cm/h 87 a 510 μm (forma húmeda), > 100 μm (forma seca) 100 g
10669455 500 g >100 cm/h 38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca) 500 GR
11580774 100 g >100 cm/h 38 a 235 μm (forma húmeda), > 50 μm (forma seca) 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11560774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17003201
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Uso de Sephadex™ Está bien establecido como un medio de filtración en gel para desalinización e intercambio de tampones en aplicaciones industriales. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 Media desaliniza rápidamente, elimina contaminantes y transfiere a un nuevo buffer en un solo paso.
Medio establecido para desalación e intercambio de tampones
  • Medio de filtración en gel
  • Disponible en grados gruesos, medianos, finos y superfinos
  • Todos los grados cumplen con los requisitos de cromatografía a escala de proceso
  • Disponible en paquetes de laboratorio o columnas preempaquetadas
Especificaciones:
  • Intervalo de trabajo pH: De 2 a 13
  • Volumen de la lecho (en agua destilada): De 4 a 6 ml/g
  • Rango de fraccionamiento dextranos/proteínas globulares: 1× De 102 a 5 × 103 / 1 × 103 a 5 × 103 Mr
  • Máximo caudal/presión de funcionamiento: los gránulos se comportan como esferas rígidas que obedecen a la Ley Darcy's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal >47 cm/h
Tamaño de partículas 17 a 132 μm (forma húmeda), > 20 μm (forma seca)
Volumen del lecho De 4 a 6 ml/g en agua destilada
Tipo de producto Sephadex Medios de comunicación del G-25
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Desalinización e intercambio de tampones y eliminación de etiqueta libre en aplicaciones industriales
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 30 cm
Presión máxima >47 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=2, altura del lecho de 30 cm, 2,6 cm de diámetro interno
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C, resinas secas. Resinas usadas de 4 a 8 °C en 20 % de etanol o 0,01 M NaOH