Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™ S-500
Código de producto. 11550794 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 ml
750 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
750 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550794 750 ml 750 ml
11560794 150 ml 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11550794 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17061301
 Artículo restringido
En stock
Matriz hidrofílica de diextrán/bisacrilamida de alilo rígido para la purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas
Los medios de cromatografía ofrecen una buena recuperación y una baja adsorción no específica. Permite la filtración en geles a escala industrial y de laboratorio, y puede comprarse en columnas preempaquetadas.
  • Para la separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos
  • Excelente purificación en un amplio rango de peso molecular
  • Alta reproducibilidad debido a la estabilidad química y física a largo plazo
  • Alta velocidad de caudal y recuperación
  • Adecuado para uso a escala industrial
  • Condiciones de almacenamiento: 20% de etanol; 4° hasta 30 °C
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
Estabilidad química (estable en todos los tampones comunes):
  • 1M de ácido acético, 8M de urea
  • 6 M de guanidina-HCl, 1 % de SDS
  • 2 M de NaCl, 24 % de etanol
  • 30% propanol, 30% acetonitrilo
  • 0,5 M NaOH (para limpieza)
Estabilidad del pH
  • 3 a 11 (de larga duración y en activo)
  • 2 a 13 (corto plazo)
Estabilidad física:
  • Variación de volumen insignificante debido a cambios en el pH o fuerza iónica
  • Autoclavabilidad: a 121 °C, pH 7 durante 30 minutos (solo gel)
  • Agente antimicrobiano: etanol al 20%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 750 ml
Caudal >125 cm/h
Tamaño de partículas 25-75 μm
Volumen del lecho De 19 a 230 l
Tipo de producto Sephacryl Medios de comunicación de RR.HH.
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) De 40 a 140 cm
Para utilizar con (aplicación) Permiten una purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas mediante filtración en gel a escala industrial y de laboratorio
Altura (imperial) 5,9 in
Altura (métrico) 15 cm
Presión máxima 100 kPa
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Polisacáridos, macromoléculas y plasmidos pequeños
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.