Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™ S-300
Código de producto. 11590784 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
750 ml
Tamaño de la unidad:
750 ml
11590784 750 ml 750 ml
1 options
Código de producto. 11590784 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17059901
Ofrecen buena recuperación y baja adsorción no específica. Matriz hidrofílica de diextrán/bisacrilamida de alilo rígido para la purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas. Permite la filtración en gel a escala industrial y de laboratorio, y puede adquirirse en columnas preempaquetadas.
  • Para la purificación de anticuerpos, suero y proteínas de tamaño medio
  • Excelente purificación en un amplio rango de peso molecular
  • Alta reproducibilidad debido a la estabilidad química y física a largo plazo
  • Alta velocidad de caudal y recuperación
  • Adecuado para uso a escala industrial
  • Condiciones de almacenamiento: 20 % etanol; de 4 ° a 30 °C
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
Estabilidad química (estable en todos los tampones comunes):
  • Ácido acético 1 M, urea 8 M
  • 6 M guanidina-HCl, SDS al 1 %
  • 2 M NaCl, etanol al 24 %
  • propanol al 30 %, acetonitrilo 30 %
  • 0,5 M NaOH (para limpieza)
Estabilidad del pH
  • De 3 a 11 (a largo plazo y en funcionamiento)
  • De 2 hasta 13 (corto plazo)
Estabilidad física:
  • Variación de volumen insignificante debido a cambios en el pH o fuerza iónica
  • Esterilizables en autoclave: A 121 °C, pH 7 durante 30 minutos (solo gel)
  • Agentes antimicrobianos: etanol al 20 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 750 ml
Caudal >150 cm/h
Tamaño de partículas 25-75 μm
Volumen del lecho De 19 a 230 l
Tipo de producto Sephacryl Medios de comunicación de RR.HH.
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) De 40 a 140 cm
Para utilizar con (aplicación) Permiten la purificación rápida y reproducible de anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio mediante filtración en gel a escala industrial y de laboratorio
Altura (imperial) 5,9 in
Altura (métrico) 15 cm
Presión máxima 100 kPa
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Anticuerpos, suero y proteínas de tamaño medio
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sephacryl S-300 High Resolution, 750 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.