Learn More
Tork Jabón Sensitive S4
Código de producto. 30243696 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Espuma
Líquido
Tamaño de la unidad:
6 litros
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
30243696 Líquido paquete de 6
15868765 Espuma 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243696 Proveedor Tork N.º de proveedor 424701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Este jabón suave y rico tiene una fórmula dermatológicamente probada, un pH agradable para la piel y una certificación ECARF que no provoca alergias, lo que significa que hidrata la piel y es adecuado para un uso frecuente.
  • Este jabón de espuma suave y rica tiene una fórmula dermatológicamente probada, un pH agradable para la piel y una certificación ECARF que no provoca alergias, lo que significa que hidrata la piel y es adecuado para un uso frecuente.
  • Ahorre tiempo al personal con una recarga sin esfuerzo: certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según la prueba Design for All, publicada en el Swedish Design Research Journal, 2011.
  • El dispensador reduce el consumo hasta en un 50% y la botella se colapsa generando un 70% menos de volumen de residuos. (Prueba de Essity utilizando Tork Jabón en espuma vs. Tork Dispensador de jabón líquido en elevación. Basado en la prueba de Essity)
  • Ayude a garantizar una buena higiene de las manos: la botella sellada de fábrica con una nueva bomba para cada recarga ayuda a reducir el riesgo de contaminación y protege las fórmulas hasta llegar a las manos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos
Color Blanco
Formulario Líquido
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6/Pk.
Tamaño 1 L