Descripción
- Certificado como producto hipoalergénico por ECARF, la Fundación del Centro Europeo para la Investigación de Alergias.
- Recomendado para manos más sucias que necesitan mayor poder de limpieza, por ejemplo para uso en cocinas.
- Proporciona cuidado adicional para la piel sensible y nutre la piel seca con ingredientes que reponen los lípidos como glicerina, betaína y pantenol.
- El 96% de los ingredientes son de origen natural (según especificación e ISO16128, incluida el agua).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jabón de manos |
| Color | Blanco |
| Formulario | Líquido |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 8/Pk. |
| Tamaño | 525 mL |