Learn More
Placa AST BOPO6F de uso veterinario bovino/porcino Sensititre™
Código de producto. 15824947 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15824947 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 15824947 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor YBOPO6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.94€
    310.19€ / paquete de 10
    Ahorro 22.75€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice AST precisas con un formulario específico para especies bovinas y porcinas que contiene los agentes antimicrobianos de animales destinados a la alimentación gracias a esta práctica placa.
Realice AST precisas con un formulario específico para especies bovinas y porcinas que contiene agentes antimicrobianos de animales destinados a la alimentación con la placa AST BOPO6F para especies bovinas/porcinas Thermo Scientific™ Sensititre™. La placa AST BOPO6F para especies bovinas/porcinas Sensititre ofrece resultados precisos en un formato de una sola placa, por lo que reduce la necesidad de realizar análisis paralelos y repeticiones.
Consiga resultados fiables y uniformes para las colonias aisladas de grampositivos y gramnegativos no exigentes de origen veterinario gracias a la placa BOPO6F para especies bovinas/porcinas Sensititre.
  • La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente acaban con las preocupaciones en cuanto al control de inventario.
  • El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
  • Los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
  • Están disponibles las opciones de lectura automatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Diverso
Código de antibiótico Various
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates
Tipo de prueba Veterinary AST, Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Cantidad 10/paq.
Tipo de muestra Bovine/Porcine Isolates
Especie Bovine, Porcine