missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SENP7 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30026418 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30026418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP150027PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SENP7 Polyclonal antibody specifically detects SENP7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SENP7
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.22.-, KIAA1707SUMO1/sentrin specific protease 7, MGC157730, Sentrin/SUMO-specific protease SENP7, sentrin-specific protease 7, SSP2, SUMO1/sentrin specific peptidase 7, SUMO-1-specific protease 2, SUSP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 650 and 700 of human SUMO1/Sentrin Specific Peptidase 7 using the numbering given in entry EAW79800.1 (GeneID 57337).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57337
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.