Learn More
Senicapoc, MedChemExpress
Código de producto. 16438088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438088 10 mg 10 miligramos
16424007 50 mg 50 miligramos
16427856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50694
MedChemExpress Senicapoc (ICA-17043) is a potent and selective Gardos channel (Ca2+-activated K+ channel; KCa3.1) blocker with an IC50 of 11 nM. Senicapoc blocks Ca2+-induced rubidium flux from human RBCs with an IC50 value of 11 nM and inhibits RBC dehydration with IC50 of 30 nM.
Senicapoc (ICA-17043) is a potent and selective Gardos channel (Ca2+-activated K+ channel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senicapoc
CAS 289656-45-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15F2NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo ICA-17043
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (154.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(F)C=C3)N
Peso molecular (g/mol) 323.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Powder