missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Senataxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18093354 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18093354 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18093354 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10057542R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Senataxin Polyclonal specifically detects Senataxin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Senataxin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockdown Validated
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ALS4recessive, non-Friedreich type 1, AOA2FLJ43459, DKFZp781B151, KIAA0625FLJ12840, senataxin, SETX
Símbolos de los genes SETX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 875 and 925 of human senataxin using the numbering given in entry NP_055861.2 (GeneID 23064).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.