Learn More
R&D Systems™ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Código de producto. 18126434 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Condición del tejido:
Normal
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Condición del tejido Tamaño de la unidad
18126434 Normal paquete de 5
1 options
Código de producto. 18126434 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    213.15€ / paquete de 5
    Ahorro 12.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Estado normativo RUO
Especie Human
Condición del tejido Normal
Línea de productos Novus